Learn More
Agilent BioTek LED-Würfel für Multifunktions-Bildgebungslesegeräte
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Lichtquelle:
390 nm, LED-Würfel
655 nm, LED-Würfel
CY5-LED
CY7-LED
GFP/CFP-LED
RFP-LED
Rote LED (Texas Red)
YFP-LED
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit Multimode-Mikroskopen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | LED-Leuchtstoffwürfel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Multifunktionslesegerät für die Bildgebung |
| Farbe | Grün/Zyan |
| Lichtquelle | GFP/CFP-LED |