Learn More
Lecithin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11319009 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Artikelnummer. 11319009
Marke: MP Biomedicals 0210214791
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Molekularbiologie, Zellbiologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8030-76-0
Summenformel C11H22NO8P
Synonym L-A-Phosphatidylcholin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lecithin
Farbe Gelb
Menge 1 kg
Formelmasse 327.27
Physikalische Form Fest