Learn More
Lecithin, 90 %, Sojabohne, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444229
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15444229 250 g 250 Gramm
15424229 50 g 50 Gramm
15434229 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15444229 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61675.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.32 CHF
    80.65 CHF / 250 Gramm
    Sparen 19.67 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 8002-43-5 | C42H80NO8P | 758.075 g/mol
Lecithin is used as a dietary supplement, food ingredient, and food additive. It is also used as a liquid carrier for plastics additives, dyes or pigments. Its primary functions are as an emulsifier, antioxidant, and release agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lecithin wird als Nahrungsergänzungsmittel sowie als Lebensmittelbestandteil und -zusatzstoff verwendet. Es wird auch als Flüssigkeitsträger für Kunststoffadditive, Farbstoffe oder Pigmente verwendet. Primä dient es als Emulgator, Antioxidans und Trennmittel.
Löslichkeit
Teilweise wasserlöslich, teilweise in Aceton und DMSO löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20° C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8002-43-5
Summenformel C42H80NO8P
Molekulargewicht (g/mol) 758.075
MDL-Nummer MFCD00147406
InChI-Schlüssel JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonym 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
IUPAC-Name [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(Trimethylazaniumyl)ethylphosphat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lecithin
Namenshinweis soybean
Farbe Braun bis gelb
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 5209585
Merck Index 14,5428
Löslichkeitsinformationen Partly soluble in water,partly soluble in acetone,DMSO.
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Fest