Learn More
Sperian™ Honeywell™ Electrosoft Latexhandschuhe
Catalog Number 12667553
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Maximal 26,500 Volt
Maximal 500 Volt
Größe:
7
8
9
10
Produkttyp:
Handschuhe Gütegrad 00
Handschuhe Gütegrad 3
Dicke (metrisch):
0,5 mm
2,9 mm
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Dielektrische Latexhandschuhe zum Schutz vor elektrischem Schlag von 500 bis 3600 Volt, je nach Modell. Sperian™ Honeywell™ Electrosoft Latex-Handschuhe besitzen eine ergonomische Form und eine leicht gepuderte Innenseite, die das An- und Ausziehen der Handschuhe erleichtern.
  • Gerollte oder geschnittene Kanten
  • Erfordert einen Überhandschuh aus Leder für den mechanischen Schutz
  • Die Naturlatexbasis bietet hohe dielektrische Eigenschaften
  • Empfohlen für die Transport- und Windkraftindustrie sowie Versorgungsunternehmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Farbe Beige
Produkttyp Handschuhe Gütegrad 00
Größe 10
Dicke (metrisch) 0,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Maximal 500 Volt
Menge Je 1
Länge (metrisch) 36 mm