Learn More
Sperian™ Leder-Kryohandschuhe
Click to view available options
Größe:
9
Beschreibung
- Fully lined with 2 aluminum/fleece layers
- Reinforcement between thumb and index finger
- 200mm split leather cuff
- Velcro™ adjustment strap on side of the palm
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 511 22X |
Coating Material | Silikon |
Material | Leder |
Produkttyp | Kryohandschuhe |
Größe | 9 |
Temperature (Metric) Max | –170 °°C |
Menge | Je 1 |
Beständig gegen | Wasser |
Länge (metrisch) | 400 mm |
Stulpenlänge (metrisch) | 200 mm |