Learn More
Fisherbrand™ Auslaufsichere HDPE-Enghalsflaschen
Artikelnummer. 11785383 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
59.1 ml
118.3 ml
236.5 ml
473 ml
946 ml
Halsausführung:
20 – 410
24-410
28-410
38-430
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
72 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Halsausführung Packungsgröße
11785383 946 ml 38-430 24 Stück
11735383 30 ml 20 – 410 72 Stück
11745383 59.1 ml 20 – 410 72 Stück
11755383 118.3 ml 24-410 72 Stück
11765383 236.5 ml 24-410 72 Stück
11775383 473 ml 28-410 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11785383
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kostengünstige Flaschen mit doppelt versiegeltem, auslaufsicherem Verschluss
Kostengünstige Flaschen mit einem doppelt versiegelten, auslaufsicheren Verschluss
  • Aus lichtdurchlässigem HDPE
  • Enge Öffnung
  • Der Deckel mit Tropfschutz gewährleistet sicheres, sauberes Ausgießen
  • Mit aufgesetzten Schraubverschlüssen ohne Einlage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 946 ml, 32 oz.
Kapazität (metrisch) 946 ml
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Halsausführung 38-430
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Zertifizierung/Konformität ISO 13485:2003; QMI-SAI File Nr.1606319 und 1606321
Produkttyp Enghalsflasche