Learn More
Sartorius Leaf Weight
Alle ansehen Sartorius Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Gewicht (metrisch):
1 mg
5 mg
20 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Sätze Gewichte E2 von 1 mg bis 10 kg
- Bis zu 500 mg Blatt-Gewichte, Material: Aluminium, Dichte: 2,7 g/cm3
- Blatt-Gewichte 1 bis 5 g, Material: Neusilber, Dichte: 8,7 g/cm3
- Blatt-Gewichte 10 bis 500 mg, Material: Spezialstahl, nicht magnetisierbar, Dichte 8,0 g/cm3, hochgradig korrosionsbeständig, Knopf-Gewichte hochpoliert, in Holzbox
- Verpackung der Gewichte:
- Von 1 mg bis 500 mg in Kunststoffbox
- Bis zu 20 g in Kunststoffbox
- Ab 50 g in Holzbox
- 1 kg und höher Handschuhe zusätzlich mitgeliefert
- Gewichte-Satz für den Service, im Kunststoffkoffer
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Kalibriermasse |
| Zertifizierung/Konformität | DAkkS-Zertifikat |
| Klassifikation | OIML F1 |
| Material | Aluminium, Neusilber, Edelstahl |
| Gewicht (metrisch) | 1 mg |