Learn More
Blei-Zirkonium-Titanoxid, polymerische Vorstufe, Oxid ≈ 30 Gew.%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354737
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11354737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039758.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wird in piezoelektrischen Geräten und elektrooptischen Geräten verwendet
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12626-81-2
Summenformel O5PbTiZr
Molekulargewicht (g/mol) 426.286
MDL-Nummer MFCD00212270
InChI-Schlüssel HFGPZNIAWCZYJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead zirconate titanate, lead titanate zirconate, lead titanium zirconium oxide, lead zirconium titanate, pzt-c, plumbum zirconate-titanate, pzt 5, pzt 8, lead titanium zirconium oxide pb ti,zr o3, lead zirconium titanium oxide
PubChem CID 159452
IUPAC-Name Blei(2+);Sauerstoff(2-);Titan(4+);Zirkonium(4+)
SMILES [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Ti+4].[Zr+4].[Pb+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead zirconium titanium oxide
Namenshinweis Polymeric precursor
Farbe Gelb
Physikalische Form Halbfeste/viskose Flüssigkeit
Menge 250 g
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈30 wt%