Learn More
Bleitetraacetat, purum p.a., ≥95 % (Trockensubstanz), Honeywell™ Burdick & Jackson™
Artikelnummer. p-7120506 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15661450
Marke: Honeywell Research Chemicals 15370100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Purum p.a., angefeuchtet mit ∼5 % Essigsäure, ≥ 95 % (getrocknetes Material)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 546-67-8
Summenformel C8H16O8Pb
Molekulargewicht (g/mol) 447.408
MDL-Nummer MFCD00008693
InChI-Schlüssel NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Blei(IV)-acetat
PubChem CID 50931538
IUPAC-Name Essigsäure; Blei
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bleitetraacetat
Schmelzpunkt 180 ° bis 190 °
Farbe Weiß
Menge 100 g
Strukturformel Pb(CH3COO)4
UN-Nummer UN2923
Beilstein 3595640
Formelmasse 443.38 mol
Reinheit (%) ≥95 % (Trockenmaterial)
Güte purum p. a
Verpackung Glasflasche
Aussehen Kristalle
Dichte 2.230 g/cu.cm