Learn More
Bleitetraacetat, purum p.a., ≥95 % (Trockensubstanz), Honeywell™ Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 15661450 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15661450 100 g Glasflasche 100 Gramm
15671450 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15661450 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 15370100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Purum p.a., angefeuchtet mit ∼5 % Essigsäure, ≥ 95 % (getrocknetes Material)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 546-67-8
Summenformel C8H16O8Pb
Molekulargewicht (g/mol) 447.408
MDL-Nummer MFCD00008693
InChI-Schlüssel NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Blei(IV)-acetat
PubChem CID 50931538
IUPAC-Name Essigsäure; Blei
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bleitetraacetat
Schmelzpunkt 180 ° bis 190 °
Farbe Weiß
Menge 100 g
Strukturformel Pb(CH3COO)4
UN-Nummer UN2923
Beilstein 3595640
Formelmasse 443.38 mol
Reinheit (%) ≥95 % (Trockenmaterial)
Güte purum p. a
Verpackung Glasflasche
Aussehen Kristalle
Dichte 2.230 g/cu.cm