Learn More
Bleisubacetat, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka ™
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bleisubacetat |
CAS | 1335-32-6 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Strukturformel | Pb(C2H3O2)2 · 2Pb[OH]2 |
MDL-Nummer | MFCD00013041 |
UN-Nummer | UN1616 |
Formelmasse | 807.72 mol |
Güte | ACS-Reagenz |
Verpackung | Poly-Flasche |