Learn More
Blei Standard für ICP/MS, Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep CLPB2-2Y
Additional Details : Gewicht : 0.14000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 125 ml |
---|---|
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Pb | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Chemische Identifikatoren
7439-92-1 | |
207.2 | |
5352425 | |
Blei |
Pb | |
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:27889 | |
[Pb] |
Spezifikation
Bleistandard | |
97.9 | |
Pb | |
[Pb] | |
207.2 | |
CHEBI:27889 | |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
2 % HNO3 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
7439-92-1,7697-37-2,7732-18-5 | |
97.9 | |
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N | |
Blei | |
5352425 | |
ICP-Spurenanalytik/ICP-MS | |
Claritas PPT™ Analysezertifikat beinhaltet bis zu 68 Elemente im ppt-Bereich. | |
125 ml | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Sicherheit und Handhabung
- 1000
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, Lead from Lead Oxide
Produkt nur für den Laborgebrauch