Learn More
Blei-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Pb in 2 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Brand: Thermo Scientific Acros 196075000
Additional Details : CAS : 7732-18-5 Gewicht : 0.51000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die AtomadsorptionsspektroskopieSpecifications
Lead standard solution | |
1 mg/ml Pb in 2% HNO3 | |
Kunststoffflasche | |
Braun bis Rot oder Grün | |
MFCD00011153 | |
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N | |
Blei(2+);dinitrat | |
24924 | |
331.21 | |
1.0200g/mL | |
101.0°C | |
Löslichkeit in Wasser: mischbar. |
997 to 1003μg/ml of Pb(2+) in 2 to 5% HNO3 (20°C) | |
10099-74-8,7697-37-2,7732-18-5 | |
500 mL | |
N2O6Pb | |
15, 5469 | |
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
331.20 | |
CHEBI:37187 | |
AAS | |
-3.0°C | |
1.02 | |
Pulver oder Kristalle |
Safety and Handling
- Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO3
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.