Learn More
Blei-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Pb in 2 % HNO3, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Acros 196071000
Additional Details : CAS : 7732-18-5 Gewicht : 0.10200kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10042460
  • 23.10 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Lead standard solution
10099-74-8,7697-37-2,7732-18-5
MFCD00134050
15, 5469
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Pb+2]
331.208
CHEBI:37187
Pulver oder Kristalle
Kunststoffflasche
-3.0°C
Braun bis Rot oder Grün
1.02
1 mg/ml Pb in 2% HNO3
N2O6Pb
997 to 1003μg/ml of Pb(2+) in 2 to 5% HNO3 (20°C)
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Blei(2+);dinitrat
24924
331.21
AAS
1.0200g/mL
101.0°C
100mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO3
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation