Learn More
Bleistandard: Pb @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 17941386
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
200 g
Packungsgröße:
200 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17941386 50 g 50 Gramm
17930686 200 g 200 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17941386 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOPB100050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Bleistandard: Pb @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
CAS 7439-92-1
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lead
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Pb
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Plumbum, Lead metal, Blei, Lead, elemental
InChI-Formel InChI=1S/Pb
SMILES [Pb]
IUPAC-Name Blei
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molekulargewicht (g/mol) 207.2
Menge 50 g
Formelmasse 207.9766 g/mol