Learn More
Bleistandard, 1,000 ug/ml in 2-5 % HNO3 (Qualität: Plasma Grade), SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| Pb | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bleistandard |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Analysenzertifikat | Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion). |
| CAS Min. % | 1.0, 5.0, 94.0 |
| CAS Max. % | 1.0, 5.0, 94.0 |
| Verfahren | AA, ICP |
| Typ | Certified Reference Material |
| Menge | 250 ml |
| Güte | Plasma |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Matrix&tab;Konzentration&tab;Kat. Nein. 2 bis 5 % HNO3&tab;1000 μg/ml&tab;PLPB2-2Y, -2T, -2X |
Produkt nur für den Laborgebrauch