Learn More
Bleistandard, 1,000 ug/ml in 2-5 % HNO3 (Qualität: Plasma Grade), SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-218848
Click to view available options
Menge:
250 ml
Verpackung:
Poly-Flasche
7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Pb
207.20
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
5352425
CHEBI:27889
Blei
[Pb]
7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Pb
207.20
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
5352425
CHEBI:27889
Blei
[Pb]
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Pb1000 μg/ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Chemischer Name oder Material Bleistandard
CAS Min. % 1.0, 5.0, 94.0
CAS Max. % 1.0, 5.0, 94.0
Güte Plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix&tab;Konzentration&tab;Kat. Nein.
2 bis 5 % HNO3&tab;1000 μg/ml&tab;PLPB2-2Y, -2T, -2X
Verpackung Poly-Flasche
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
Menge 250 ml