Learn More
Bleipulver, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407532
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
7439-92-1
Pb
207.20
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
5352425
CHEBI:27889
lead
[Pb]
7439-92-1
Pb
207.20
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
5352425
CHEBI:27889
lead
[Pb]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Schwarz bis grau
Aussehen Gray to black powder
Dichte 11.34g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Menge 100 g
Netzgröße -200 Mesh
Geruch Odorless
Form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.