Learn More
Bleigehalt in Farbsplittern (Referenzmaterial): Pb ca. 643 μg/g
Artikelnummer. 30313320
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30313320 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313320 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPBPC50G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium∣Chromium∣Lead
CAS 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cadmium∣Chromium∣Lead
Versandbedingung Raumtemperatur
Lösungstyp Matrixmaterial
Element Mehrere Elemente
Solvent or Matrix Farbe
Industry Type Petrochemische Tests
Menge 50 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cadmium 37.8 mg/kg∣Chromium 618 mg/kg∣Lead 643 μg/g