Learn More
Bleioxid, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518004 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15518004 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15518004 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 233801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-36-8
Summenformel OPb
Molekulargewicht (g/mol) 223.20
MDL-Nummer MFCD00011164
InChI-Schlüssel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bleimonoxid, Blei(II)-oxid, Bleioxid PbO, Massicotit, Bleiprotoxid, Bleioxid, Bleiglätte, rein, Bleioxidgelb, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
IUPAC-Name Plumbanon
SMILES O=[Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bleioxid
Menge 500 g
Formelmasse 223.19
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 9.53 kg