Learn More
Bleimolybdänoxid, 99 %
Artikelnummer. p-7080853
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11474280
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10576.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10190-55-3
Summenformel MoO4Pb
Molekulargewicht (g/mol) 367.146
MDL-Nummer MFCD00016272
InChI-Schlüssel XJUNRGGMKUAPAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead molybdate, unii-wgp849k028, lead molybdate vi, lead molybdenum oxide pbmoo4, moo4.pb, $l^ 2-lead 2+ ion molybdate, dioxido dioxo molybdenum; lead 2+, lead ii molybdate trace metals basis
PubChem CID 61490
IUPAC-Name Blei(2+);dioxido(dioxo)molybdän
SMILES [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Pb+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead molybdenum oxide
Menge 25 g
Strukturformel PbMoO4
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 367.13
Reinheit (%) 99%
Geruch Odorless
Dichte 6.7
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead molybdenum oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.