Learn More
Blei(IV)-oxid, 97+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10350544 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10350544
Marke: Thermo Scientific Acros 217530025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-60-0
Summenformel O2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 239.20
MDL-Nummer MFCD00011165
InChI-Schlüssel YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
SMILES O=[Pb]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(IV) oxide
Schmelzpunkt 290°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Braun bis Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 97+%
Strukturformel PbO2
Fieser 01,5331; 02,233; 03,168; 11,282
Merck Index 15, 5462
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hcl and glacial acetic acid,insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dioxoplumban
Formelmasse 239.19
Reinheit (%) ≥97%
Güte Extrarein