Learn More
Blei(VI)-oxid, ≥97.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120513 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15652360
Marke: Honeywell-Fluka 237140100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Vea la política de devoluciones
ACS-Reagenz, ≥97.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1309-60-0
Summenformel O2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 239.20
MDL-Nummer MFCD00011165
InChI-Schlüssel YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bleidioxid, Blei(IV)-oxid, Bleiperoxid, Bleisuperoxid, Bleioxid PbO2, Bleibraun, Bleioxidbraun, Bleiperoxid PbO2, Bioxyde de Plomb französisch
PubChem CID 14793
IUPAC-Name Dioxoplumban
SMILES O=[Pb]=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Blei(IV)-Oxid
Farbe Schwarz
Menge 100 g
Strukturformel PbO2
UN-Nummer UN1872
Formelmasse 239.2 mol
Reinheit (%) ≥ 97.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado