Learn More
Blei(IV)-acetat, stabilisiert, TRC
Artikelnummer. 30471683
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471683 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471683 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL17881010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(IV) Acetate
CAS 546-67-8
Summenformel C8 H12 O8 Pb
Menge 10 g
Synonym Acetic Acid Lead(4+) Salt (4:1), LTA, Lead Acetate, Lead Tetraacetate, Lead(4+) Acetate, Plumbic Acetate
InChI-Formel InChI=1S/4C2H4O2.Pb/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
SMILES CC(=O)O[Pb](OC(=O)C)(OC(=O)C)OC(=O)C
IUPAC-Name Triacetyloxyplumbylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 443.38
Formelmasse 444.0299