Learn More
Lead(Iv) Acetate, Reagent grade, 95%, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120512 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15611670
Marke: Honeywell Research Chemicals 18519125G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 546-67-8
Summenformel C8H16O8Pb
Molekulargewicht (g/mol) 447.408
MDL-Nummer MFCD00008693
InChI-Schlüssel NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead iv acetate
PubChem CID 50931538
IUPAC-Name Essigsäure; Blei
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(Iv) Acetate
Schmelzpunkt 190°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Strukturformel Pb(CH3CO2)4
UN-Nummer UN1616
Beilstein 3595640
Formelmasse 443.38g/mol
Reinheit (%) 95%
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Crystals
Dichte 2.230g/cu.cm