Learn More
Lead(Iv) Acetate, Reagent grade, 95%, Honeywell™
Artikelnummer. 15621670 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15621670 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15611670 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15601670 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15621670 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 185191500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 546-67-8
Summenformel C8H16O8Pb
Molekulargewicht (g/mol) 447.408
MDL-Nummer MFCD00008693
InChI-Schlüssel NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead iv acetate
PubChem CID 50931538
IUPAC-Name Essigsäure; Blei
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(Iv) Acetate
Schmelzpunkt 190°C
Farbe Weiß
Menge 500 g
Strukturformel Pb(CH3CO2)4
UN-Nummer UN1616
Beilstein 3595640
Formelmasse 443.38g/mol
Reinheit (%) 95%
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Crystals
Dichte 2.230g/cu.cm