Learn More
Lead(IV) acetate, 96% (dry wt.), stab. with 5-10% glacial acetic acid
Artikelnummer. 11482987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482987 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11482987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15551.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 546-67-8 | C8H12O8Pb | 443.40 g/mol
Lead(IV) acetate is an important oxidizing agent and a source of acetyloxy group used in organic synthesis. For example, 1,4-dioxene is prepared from dioxane involving 2-acetoxy-1,4-dioxane as an intermediate. Similarly, it is used for the preparation of bis(trifluoromethyl)diazomethane from hexafluoroacetone hydrazone. It also reacts with alkenes, alcohols having a delta-proton and di-n-butyl d-tartrate to get gamma-lactones, cyclic ethers and n-butyl glyoxylate respectively. It induces the cleavage of 1,2-diols to the corresponding aldehydes or ketones. It is actively involved in the Kochi reaction for the decarboxylation of carboxylic acids to alkyl halides and used as an alternative reagent to bromine in the Hofmann rearrangement.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Blei(IV)-Acetat ist ein wichtiges Oxidationsmittel und eine Quelle der Acetyloxy-Gruppe, die in der organischen Synthese verwendet wird. Beispielsweise wird 1,4-Dioxene aus Dioxan mit 2-Acetoxy-1,4-Dioxan als Zwischenprodukt hergestellt. Wird ebenso für die Herstellung von Bis(trifluoromethyl)Diazomethan aus Hexafluoroaceton-Hydrazin verwendet. Reagiert auch mit Alkenen, Alkoholen mit Delta-Proton und di-n-Butyl-d-Tartrat zu Gamma-Lactonen, zyklischem Ether und n-Butylglyoxylat. Induziert die Spaltung von 1,2-Diolen zu den entsprechenden Aldehyden oder Ketonen. Ist aktiv an der Kochi-Reaktion zur Decarboxylation von Carbonsäuren zu Alkylhalogeniden beteiligt und wird als alternatives Reagenz zu Brom bei der Hofmann-Neuanordnung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Chloroform, Benzol, Nitrobenzol, Tetrachlorethan, Salpetersäure, Heißessigsäure und Salzsäure.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Alkoholen, starken Säuren und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(IV) acetate
Namenshinweis stabilized with 5 to 10% glacial acetic acid
CAS 546-67-8
Schmelzpunkt 175°C
Dichte 2.28
Hinweise zum Prozentgehalt (dry wt.)
Summenformel C8H12O8Pb
Strukturformel Pb(OOCCH3)4
MDL-Nummer MFCD00008693
Menge 50 g
UN-Nummer UN1616
Beilstein 3595640
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,5423
Synonym lead iv acetate
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln.,ethanol,chloroform,benzene,nitrobenzene,tetrachloroethane,nitric acid,hot acetic acid and hydrochloric acid.
InChI-Schlüssel ACKFDYCQCBEDNU-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-Name λ²-lead(2+) tetraacetate
Molekulargewicht (g/mol) 443.40
PubChem CID 50931538
Formelmasse 443.37
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(IV) acetate, stabilized with 5-10% glacial acetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, lead(4+) salt