Learn More
Blei(II)-Zirkoniumoxid, Puratronic™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15446345
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
12060-01-4
O3PbZr
346.421
MFCD00016275
RSCSNKLWUCUPDE-UHFFFAOYSA-N
lead zirconate, o3zr.pb, dioxido oxo zirconium;lead 2+, $l^ 2-lead 2+ ion oxozirconiumbis olate
16212542
Blei(2+);dioxido(oxo)zirkonium
[O-][Zr](=O)[O-].[Pb+2]
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
12060-01-4
O3PbZr
346.421
MFCD00016275
RSCSNKLWUCUPDE-UHFFFAOYSA-N
lead zirconate, o3zr.pb, dioxido oxo zirconium;lead 2+, $l^ 2-lead 2+ ion oxozirconiumbis olate
16212542
Blei(2+);dioxido(oxo)zirkonium
[O-][Zr](=O)[O-].[Pb+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lead(II) zirconium oxide
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 346.42
Reinheit (%) 99.997%
Güte Puratronic™
Geruch Odorless
Dichte 7.0 g/mL