Learn More
Blei(II)-tetrafluorborat, farblose Flüssigkeit, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334947
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
Artikelnummer. 11334947
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041956.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird bei der Blei-Zinn-Legierung verwendet
Used in tin-lead electroplatingLead(II) tetrafluoroborate is used as a catalyst involved in calixarene formation through hydrogen-bonded dimmers and in the preparation of linear polyesters. It is involved in the development and optimization of a bipolar lead-boron tetrafluoride accumulator. It is an electroplating solution for coating metal objects with lead and curing agent for epoxy resins. Further, it is used in printing lines, tin-lead alloy plating, lead soldering and also as a circuit board tin-lead alloy plating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13814-96-5
Summenformel B2F8Pb
Molekulargewicht (g/mol) 380.80
MDL-Nummer MFCD00016270
InChI-Schlüssel UQGXAENNKXXYNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead ii tetrafluoroborate, lead fluoroborate, lead ii tetrafluoroborate solution, lead boron fluoride, lead tetrafluoroborate, unii-wax1e0vj84, lead ii fluoroborate, acmc-1bpsn, wax1e0vj84, lead 2+ ditetrafluoroborate
PubChem CID 12598180
SMILES [Pb++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) tetrafluoroborate
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
IUPAC-Name Blei(2+);ditetrafluorborat
Formelmasse 380.81
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.62
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) tetrafluoroborate, 50% w/w aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lead(II) tetrafluoroborate