Learn More
Blei(II)-Tellurid, graues Pulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824788
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11383398
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036317.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für den Einsatz in der Halbleiterforschung, Photoleiterzellen
In semiconductor research, photoconductor cellsLead(II) telluride is used as an infrared detector material. It is also used in spacecraft power applications. Further, it is used in infrared detection, imaging and in solar cells. In addition, it acts as a semiconductor and photoconductor in the form of single crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Beständig gegen Säuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-91-6
Summenformel PbTe
Molekulargewicht (g/mol) 334.80
MDL-Nummer MFCD00016274
InChI-Schlüssel OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead telluride, lead ii telluride, unii-v1og6oa4bj, v1og6oa4bj, plumbanetellone, bleitellurid, lead monotelluride, lead ii telluride trace metals basis
PubChem CID 4389803
IUPAC-Name Telluroxoplumban
SMILES [Te]=[Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) telluride
Schmelzpunkt 917°C
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 334.79
Dichte 8.164
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) telluride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.