Learn More
Blei(II)-Tellurid, graues Pulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373398
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11373398
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036317.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für den Einsatz in der Halbleiterforschung, Photoleiterzellen
In semiconductor research, photoconductor cellsLead(II) telluride is used as an infrared detector material. It is also used in spacecraft power applications. Further, it is used in infrared detection, imaging and in solar cells. In addition, it acts as a semiconductor and photoconductor in the form of single crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Beständig gegen Säuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1314-91-6
Summenformel PbTe
Molekulargewicht (g/mol) 334.80
MDL-Nummer MFCD00016274
InChI-Schlüssel OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead telluride, lead ii telluride, unii-v1og6oa4bj, v1og6oa4bj, plumbanetellone, bleitellurid, lead monotelluride, lead ii telluride trace metals basis
PubChem CID 4389803
IUPAC-Name Telluroxoplumban
SMILES [Te]=[Pb]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Lead(II) telluride
Schmelzpunkt 917°C
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 334.79
Dichte 8.164
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado