Learn More
Blei(II)-Tartrat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11489543
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11489543
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12388.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Rohstoff in der organischen Chemie für die Synthese anderer chiraler Moleküle verwendet. Die Säure diente in der Landwirtschaft und in der Metallindustrie als Chelatbildner zur Komplexierung von Mikronährstoffen.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Salpetersäure, Alkali, saurer Ammoniumwasserstoffoxidation und Weinsäure-Ammoniumlösung, unlöslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 815-84-9
Summenformel C4H4O6Pb
Molekulargewicht (g/mol) 355.27
MDL-Nummer MFCD00043282
InChI-Schlüssel AYPZCTCULRIASE-ZVGUSBNCSA-L
Synonym unii-x5kmm6t3a6, lead tartrate, x5kmm6t3a6, lead tartrate pbc4h4o6, lead ii tartrate 1:1, lead tartrate van, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, lead 2+ salt 1:1, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-r-r*,r*-, lead 2+ salt 1:1, +-l-tartaric acid lead ii salt, tartaric acid, lead 2+ salt 1:1 8ci
PubChem CID 101283265
IUPAC-Name Blei(2+)-(2R,3R)-2,3-dihydroxybutandioat
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.[Pb+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead (II) tartrate
Dichte 2.53
Menge 500 g
UN-Nummer UN2291
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute nitric acid,alkali,acid ammonium hydrogen oxidation and tartaric acid ammonium solution,insoluble in water and alcohol.
Formelmasse 355.27
Reinheit (%) 99%