missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Blei(II)-oxid, ReagentPlus™, ≥99.9 % Spurenmetall-basiert, Honeywell™

Artikelnummer. p-7120510 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15641940

Marke: Honeywell Research Chemicals 211907100G

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Pulver, < 10 μm, Reagenziengütegrad, ≥ 99.9 % Spurenmetallbasis

  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1317-36-8
Summenformel OPb
Molekulargewicht (g/mol) 223.20
MDL-Nummer MFCD00011164
InChI-Schlüssel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bleimonoxid, Blei(II)-oxid, Bleioxid PbO, Massicotit, Bleiprotoxid, Bleioxid, Bleiglätte, rein, Bleioxidgelb, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
IUPAC-Name Oxoblei
SMILES O=[Pb]

Spezifikation

Siedepunkt 1470 °C
Chemischer Name oder Material Blei(II)-oxidgelb
Schmelzpunkt 890 °C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Strukturformel PbO
UN-Nummer UN2291
Formelmasse 223.2 mol
Reinheit (%) ≥99.9 % Spurenmetalle
Güte ReagentPlus™
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 10 mmHg (0 °C)
Dichte 9.66 g/cu.cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt