Learn More
Blei(II)-oxid, ReagentPlus™, ≥99.9 % Spurenmetall-basiert, Honeywell™
Artikelnummer. 15641940 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15641940 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15651940 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15641940 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 211907100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Pulver, < 10 μm, Reagenziengütegrad, ≥ 99.9 % Spurenmetallbasis
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-36-8
Summenformel OPb
Molekulargewicht (g/mol) 223.20
MDL-Nummer MFCD00011164
InChI-Schlüssel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bleimonoxid, Blei(II)-oxid, Bleioxid PbO, Massicotit, Bleiprotoxid, Bleioxid, Bleiglätte, rein, Bleioxidgelb, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
IUPAC-Name Oxoblei
SMILES O=[Pb]
Spezifikation
Siedepunkt 1470 °C
Chemischer Name oder Material Blei(II)-oxidgelb
Schmelzpunkt 890 °C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Strukturformel PbO
UN-Nummer UN2291
Formelmasse 223.2 mol
Reinheit (%) ≥99.9 % Spurenmetalle
Güte ReagentPlus
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 10 mmHg (0 °C)
Dichte 9.66 g/cu.cm