Learn More
Blei(II)-oxid, puriss. p.a., ≥99.0 % (KT), Honeywell™ Burdick & Jackson™
Catalog Number p-7120509
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
1317-36-8
OPb
223.20
MFCD00011164
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Bleimonoxid, Blei(II)-oxid, Bleioxid PbO, Massicotit, Bleiprotoxid, Bleioxid, Bleiglätte, rein, Bleioxidgelb, litharge pure, lead oxide yellow
14827
O=[Pb]
1317-36-8
OPb
223.20
MFCD00011164
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Bleimonoxid, Blei(II)-oxid, Bleioxid PbO, Massicotit, Bleiprotoxid, Bleioxid, Bleiglätte, rein, Bleioxidgelb, litharge pure, lead oxide yellow
14827
O=[Pb]
Puriss., p.a., ≥ 99.0 % (KT), gelb
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1470 °C
Chemischer Name oder Material Blei(II)-oxidgelb
Schmelzpunkt 890 °C
Farbe Gelb
Physikalische Form Fest
Menge 50 g
Strukturformel PbO
UN-Nummer UN2291
IUPAC-Name Oxoblei
Formelmasse 223.2 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (KT)
Güte puriss. p.a.
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 10 mmHg (0 °C)
Dichte 9.66 g/cu.cm