Learn More
Honeywell Fluka™ Blei(II)-oxid, puriss. p.a., ≥99.0 % (KT), Honeywell™ Burdick & Jackson™
Puriss., p.a., ≥ 99.0 % (KT), gelb
Marke:  Honeywell Fluka™ 15338-250G
Additional Details : CAS : 1317-36-8 Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 2291 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 250 g
Verpackung Poly-Flasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15641450
  • 159.10 CHF / 250 Gramm
Auf Lager 2
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1317-36-8
223.199
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
14827
O=[Pb]
OPb
MFCD00011164
Bleimonoxid, Blei(II)-oxid, Bleioxid PbO, massicot, Massicotit, Bleimonoxid, Bleiprotoxid, Bleioxid, Bleiglätte, rein, Bleioxidgelb
Oxoblei
Spezifikation
Blei(II)-oxidgelb
OPb
MFCD00011164
Bleimonoxid, Blei(II)-oxid, Bleioxid PbO, massicot, Massicotit, Bleimonoxid, Bleiprotoxid, Bleioxid, Bleiglätte, rein, Bleioxidgelb
O=[Pb]
223.199
223.2 mol
puriss. p.a.
Poly-Flasche
Fest
Gelb
250 g
1317-36-8
PbO
UN2291
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Oxoblei
14827
≥99.0 % (KT)
9.66 g/cu.cm
10 mmHg (0 °C)
1470 °C
890 °C