Learn More
Blei(II)-oxid, gemäß analytischer Spezifikation von DAC, BPC, 99 bis 100.5 % (chelatometrisch), gelb, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Blei(II)-oxidgelb |
| Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von DAC, BPC |
| Farbe | Gelb |
| Menge | 1 kg |
| Strukturformel | PbO |
| UN-Nummer | 2291 |
| Formelmasse | 223.2 mol |
| Reinheit (%) | 99 bis 100.5 % (komplexometrisch) |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Dampfdruck | 10 mmHg (0 °C) |