Learn More
Blei(II)-oxid, gemäß analytischer Spezifikation von DAC, BPC, 99 bis 100.5 % (chelatometrisch), gelb, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15651060 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
Verpackung:
Hartfaserkarton-Boxen
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15651060 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15661060 25 kg Hartfaserkarton-Boxen 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15651060 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 115261KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von DAC, BPC, 99 bis 100.5 % (komplexometrisch), gelb
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-36-8
Summenformel OPb
Molekulargewicht (g/mol) 223.20
MDL-Nummer MFCD00011164
InChI-Schlüssel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bleimonoxid, Blei(II)-oxid, Bleioxid PbO, Massicotit, Bleiprotoxid, Bleioxid, Bleiglätte, rein, Bleioxidgelb, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
IUPAC-Name Oxoblei
SMILES O=[Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blei(II)-oxidgelb
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von DAC, BPC
Farbe Gelb
Menge 1 kg
Strukturformel PbO
UN-Nummer 2291
Formelmasse 223.2 mol
Reinheit (%) 99 bis 100.5 % (komplexometrisch)
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 10 mmHg (0 °C)