Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1,470 °C |
| Chemischer Name oder Material | Blei(II)-oxid |
| Schmelzpunkt | 886 °C (Literatur) |
| Namenshinweis | ACS-Reagenz, ≥99.0 % |
| CAS Max. % | 100.0000% |
| Menge | 250 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | Komplexometrisch |
| Strukturformel | PbO |
| UN-Nummer | UN2291 |
| IUPAC-Name | Plumbanon |
| Mehr anzeigen |