Learn More
Blei(II)-oxid, ACS-Reagenz, ≥99.0 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15645420 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15645420 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15635420 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15645420 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 402982250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-36-8
Summenformel OPb
Molekulargewicht (g/mol) 223.20
MDL-Nummer MFCD00011164
InChI-Schlüssel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bleimonoxid, Blei(II)-oxid, Bleioxid PbO, Massicotit, Bleiprotoxid, Bleioxid, Bleiglätte, rein, Bleioxidgelb, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
SMILES O=[Pb]
Spezifikation
Siedepunkt 1,470 °C
Chemischer Name oder Material Blei(II)-oxid
Schmelzpunkt 886 °C (Literatur)
Namenshinweis ACS-Reagenz, ≥99.0 %
CAS Max. % 100.0000%
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt Komplexometrisch
Strukturformel PbO
UN-Nummer UN2291
IUPAC-Name Plumbanon
Formelmasse 223.2
Reinheit (%) >99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 10mmHg (0 °C)
Dichte 9.66 g/cm3