Learn More
Blei(II)-oxid, 99.9+ %, (Metallspurenanalyse), < 10 Mikrometer, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10063570 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10063570
Marke: Thermo Scientific Acros 315855000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-36-8
Summenformel OPb
Molekulargewicht (g/mol) 223.20
MDL-Nummer MFCD00011164
InChI-Schlüssel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
SMILES O=[Pb]
Spezifikation
Siedepunkt 1470.0°C
Chemischer Name oder Material Lead(II) oxide
Schmelzpunkt 886.0°C
Namenshinweis <10 micron, 99.9+%
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.9+%
Strukturformel PbO
Fieser 01,536; 02,233
Merck Index 15, 5468
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 70.2 mg/l (20°C).
IUPAC-Name Oxoblei
Formelmasse 223.19
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte Spurenmetallbasis