Learn More
Blei(II)-oxid, gelbes Pulver, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781965
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11306638
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012220.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
It is employed mostly in lead-based industrial glass and industrial ceramics, including computer components. Lead monoxide is used as an intermediate/precursor in the manufacture of several products, for example water proof cements, lubricants, lubricating oils, inorganic pigments, lead soaps, petroleum refining, rubber, cathode ray tube glass, and polyvinyl chloride (PVC). It is useful for lead acid batteries as cathode and anode. Lead monoxide scores significant applications in oil, gas and chemical manufactures. It is an efficient catalyst for condensation reactions in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-36-8
Summenformel OPb
Molekulargewicht (g/mol) 223.20
MDL-Nummer MFCD00011164
InChI-Schlüssel YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
IUPAC-Name Oxoblei
SMILES O=[Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) oxide
Schmelzpunkt 886°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Löslichkeitsinformationen Soluble in concentrated alkali,hydrochloric acid,and ammonium chloride. Insoluble in water,dilute alkali and alcohol.
Formelmasse 223.19
Geruch Geruchsneutral
Dichte 9.53 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blei(II)-oxid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.