Learn More
Blei(II)-nitrat, Puriss., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071767 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15631060
Marke: Honeywell-Fluka 11520500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss.,≥99%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10099-74-8
Summenformel N2O6Pb
Molekulargewicht (g/mol) 331.20
MDL-Nummer MFCD00011153
InChI-Schlüssel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bleidinitrat, Bleinitrat, Blei(II)-nitrat, Blei2+-Nitrat, Bleinitrat PbNO32, Nitrat de plomb französisch, Blei(II)-nitrat 1:2, Salpetersäure, Blei2+-Salz, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blei(II)-nitrat
Menge 500 g
Strukturformel Pb(NO3)2
UN-Nummer 1469
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Pb+2 ]
IUPAC-Name Blei(2+);dinitrat
Formelmasse 331.21 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte puriss.