Learn More
Blei(II)-nitrat, Puriss., ≥ 99%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15641060
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15641060 50 kg 50 Kilogramm
15631060 500 g 500 Gramm
15621060 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15641060 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 1152050KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss., ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10099-74-8
Summenformel N2O6Pb
Molekulargewicht (g/mol) 331.20
MDL-Nummer MFCD00011153
InChI-Schlüssel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bleidinitrat, Bleinitrat, Blei(II)-nitrat, Blei2+-Nitrat, Bleinitrat PbNO32, Nitrat de plomb französisch, Blei(II)-nitrat 1:2, Salpetersäure, Blei2+-Salz, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blei(II)-Nitrat
Schmelzpunkt 470 °C (Zersetzung)(Literatur)
Namenshinweis puriss., ≥99 %
CAS Max. % 100.0000%
Menge 50 kg
Strukturformel Pb(NO3)2
UN-Nummer UN1469
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name λ²-Blei(2+)-Dinitrat
Formelmasse 331.21
Reinheit (%) >99%
Güte puriss.
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Dichte 4.49 g/cm3