Learn More
Blei(II,IV)-oxid, 97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377797
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11377797
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014232.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1314-41-6 | O4Pb3 | 685.596 g/mol
Lead(II,IV) oxide is used to prepare colorless glass, faience glaze, porcelain painting flux, iron and steel coatings, rubber pigment and in glass cement. It is also used in gas and steam pipes, storage batteries, writing on glass and to make lead peroxide and matches. It is associated with linseed oil and used as a thick, long-lasting anti-corrosive paint. It gives better water resistant properties by replacing magnesium oxide. Further, it is used in the manufacture of lead glass and rustproof primer paints. In addition to this, it acts as a pigment for primer paints for iron objects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-41-6
Summenformel O4Pb3
Molekulargewicht (g/mol) 685.596
MDL-Nummer MFCD00078491
InChI-Schlüssel XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead tetroxide, orange lead, lead oxide, red, lead ii,iv oxide, po4b3, lead oxide, red, lr, lead oxide, red powder, 1-2 mum, lead oxide, red, saj first grade, lead oxide, powder trace metals basis
PubChem CID 16685188
IUPAC-Name 1,3,5,7-tetraoxa-2$l^{2},4,6$l^{2}-triplumbaspiro[3.3]heptan
SMILES O1[Pb]O[Pb]12O[Pb]O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II,IV) oxide
Schmelzpunkt ∼500°C (decomposition)
Farbe Orange bis rot
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Pb3O4
UN-Nummer UN1479
Merck Index 14,5425
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrochloric acid,glacial acetic acid and nitric acid and hydrogen peroxide. Insoluble in water and alcohol.
Formelmasse 685.6
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 9.1 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blei(II,IV)-oxid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.