Learn More
Blei(II)-carbonat, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120508 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15654020 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15664020 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15654020 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 336378100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 598-63-0
Summenformel CO3Pb
Molekulargewicht (g/mol) 267.20
MDL-Nummer MFCD00064631
InChI-Schlüssel MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
PubChem CID 11727
SMILES [Pb++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) carbonate
Schmelzpunkt 400°C
Farbe Weiß
Menge 100 g
Strukturformel PbCO3
UN-Nummer UN3077
IUPAC-Name λ²-lead(2+) carbonate
Formelmasse 267.21g/mol
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Powder
Dichte 6.140g/cm3