Learn More
Blei(II)-bromid, +98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10092460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10092460 500 g Glasflasche 500 Gramm
10761091 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10092460 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 198855000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00 CHF
    108.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 11.35 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 10031-22-8 | Br2Pb | 367.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-22-8
Summenformel Br2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 367.00
MDL-Nummer MFCD00011156
InChI-Schlüssel ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
PubChem CID 24831
SMILES [Br-].[Br-].[Pb++]
Spezifikation
Siedepunkt 916.0°C
Chemischer Name oder Material Lead(II) bromide
Schmelzpunkt 373.0°C
Namenshinweis 98+%
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Argentometry)
Strukturformel PbBr2
Fieser 15,182
Merck Index 15, 5458
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L (20 c). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dibromplumban
Formelmasse 367.01
Reinheit (%) ≥98%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 0.1% max.
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 6.66
Dichte 6.6600g/mL