Learn More
Blei(II)-acetat-Trihydrat, puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15623800 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15623800 100 g 100 Gramm
15643800 250 g 250 Gramm
15633800 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15623800 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 32307100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ISO-Reagenz, Europäisches Arzneibuch-Reagenz, 99.5 bis 102.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6080-56-4
Summenformel C4H12O7Pb
Molekulargewicht (g/mol) 379.30
MDL-Nummer MFCD00150023
InChI-Schlüssel MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bleiacetat-Trihydrat, Bleidiacetat-Trihydrat, Bleiazetat deutsch, Bis-Acetattrihydroxytriblei, Bleiacetat-II, Trihydrat, Bleiacetat jan, Essigsäure, Blei +2-Salz-Trihydrat, Essigsäure, Blei +2-Salz, Trihydrat, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
IUPAC-Name Blei(2);diacetat;trihydrat
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blei(II)-acetattrihydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 100 g
Strukturformel Pb(CH3CO2)2 · H2O
UN-Nummer 1616
Beilstein 3730298
Formelmasse 379.33 mol
Reinheit (%) 99.5 bis 102 %
Güte ACS/puriss. P. A
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) acetate trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.