Learn More
Blei(II)-acetat-Trihydrat, Puriss., ≥99.5 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15651050 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
50 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15651050 1 kg 1 Kilogramm
15681050 5 kg 5 Kilogramm
17280027 25 kg 25 Kilogramm
15671050 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15651050 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 115041KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
puriss., ≥99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6080-56-4
Summenformel C4H12O7Pb
Molekulargewicht (g/mol) 379.30
MDL-Nummer MFCD00150023
InChI-Schlüssel MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bleiacetat-Trihydrat, Bleidiacetat-Trihydrat, Bleiazetat deutsch, Bis-Acetattrihydroxytriblei, Bleiacetat-II, Trihydrat, Bleiacetat jan, Essigsäure, Blei +2-Salz-Trihydrat, Essigsäure, Blei +2-Salz, Trihydrat, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blei(II)-acetattrihydrat
Menge 1 kg
Strukturformel Pb(CH3CO2)2 · H2O
UN-Nummer 1616
Beilstein 3730298
IUPAC-Name Blei(2);diacetat;trihydrat
Formelmasse 379.33 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte puriss.