Learn More
Blei(II)-acetat-Trihydrat, ACS-Reagenz, 99.0 bis 103.0 %, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Specifications
| Siedepunkt | 204 °C |
| Chemischer Name oder Material | Blei(II)-acetattrihydrat |
| Schmelzpunkt | 75 °C |
| Farbe | Farblos |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 25 g |
| Strukturformel | Pb(CH3CO2)2 · H2O |
| UN-Nummer | UN1616 |
| Beilstein | 3730298 |
| IUPAC-Name | λ²-Blei(2+)-diacetat-Trihydrat |
| Show More |